Documentos Principais
NIST1617B
Querosene
NIST® SRM® 1617b, (high level)
Sinônimo(s):
Kerosene
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
0.23 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
442 °F
Lim. expl.
5 %
embalagem
pkg of 100 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
XRF: suitable
p.e.
190-250 °C (lit.)
densidade
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Sulphur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Paraffins, Monocycloparaffins, Dicycloparaffins, Alkylbenzenes, Indanes and Tetralins, Naphthalenes
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)