Key Documents
NIST2770
Sulfur in diesel fuel oil
NIST® SRM® 2770, (40 mg/kg)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 10 x 10 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
petroleum
formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, thymus,Liver,Bone marrow
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
56 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)