NIST1619B
Sulfur in residual fuel oil
NIST® SRM® 1619b, (0.7%)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 100 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 1619B_cert
SRM 1619B_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- Certified mass fraction values for sulfur and mercury are provided.
- Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for handling, storage, and use are provided on NIST certificate.
Outras notas
Sulfur (S), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
61 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)