NIST2720
Sulfur in di-n-butyl sulfide
NIST® SRM® 2720
Sinônimo(s):
Dibutyl sulfide, 1,1′-Thiobisbutane, Butyl sulfide, NSC 8460
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.07 (vs air)
pressão de vapor
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
embalagem
pkg of 5 x 4.5 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
XRF: suitable
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
188-189 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SRM 2720_cert
SRM 2720_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- NIST certified value for sulfur content is reported based on analyses by isotope dilution thermal ionization mass spectrometry (ID-TIMS)
- Maintenance and expiration of SRM certificate, instructions for use are provided on the NIST certificate.
Outras notas
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
61 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)