B101796
Dibutyl sulfide
96%
Sinônimo(s):
1,1′-Thiobisbutane, Butyl sulfide, NSC 8460
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.07 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
188-189 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?