D62004
cis-1,2-Dichloroethylene
97%
Sinônimo(s):
cis-1,2-DCE, cis-Acetylene dichloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
60 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl\C=C/Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
chave InChI
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 2-(6-substituted 3(Z)-hexen-1,5-diynyl)anilines to prepare corresponding substituted carbazoles.
- (Z)-1-aryl-3-henen-1,5-diynes to obtain the corresponding aryl substituted benzotriazoles.
It is used as a linker to synthesize boron-dipyrromethene (BODIPY)-based photosensitizer for photodynamic therapy (PDT). cis-1,2-DCE can also be used as a precursor to synthesize intermediates of sporolide B.
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?