Documentos Principais
D40809
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethylene, mixture of cis and trans
98%
Sinônimo(s):
Acetylene dibromide
About This Item
Fórmula linear:
BrCH=CHBr
Número CAS:
Peso molecular:
185.85
Beilstein:
1719351
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5405 (lit.)
p.e.
110 °C/754 mmHg (lit.)
densidade
2.246 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br\C=C\Br
InChI
1S/C2H2Br2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
chave InChI
UWTUEMKLYAGTNQ-OWOJBTEDSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)