D62403
1,2-Dichloroethylene, mixture of cis and trans
98%
Sinônimo(s):
1,2-Dichloroethene, Acetylene dichloride, sym-Dichloroethylene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
5.32 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
48-60 °C (lit.)
pf
−57 °C (lit.)
densidade
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
chave InChI
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Aplicação
- Chloro-enynes from terminal alkynes via Sonogashira coupling.
- Trichloroethyl alkyl ketones by reacting with acyl chlorides via Friedel-Crafts reaction in the presence of aluminum chloride.
- (Ethenediyl)bis[thiazole] via Pd-catalyzed Stille-coupling reaction with 2-(tributylstannyl)thiazole.
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?