36969
trans-1,2-Dichloroethylene
analytical standard
Sinônimo(s):
trans-1,2-Dichloroethene, trans-Acetylene dichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
5.16 psi ( 20 °C)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
12.8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
48 °C (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
densidade
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
chave InChI
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis