D72204
1,3-Dichloropropane
99%
Sinônimo(s):
Trimethylene dichloride
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
120-122 °C (lit.)
pf
−99 °C (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
chave InChI
YHRUOJUYPBUZOS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis