125903
1,3-Dibromopropane
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Trimethylene dibromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
7 (vs air)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
p.e.
167 °C (lit.)
pf
−34 °C (lit.)
densidade
1.989 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
chave InChI
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?