238414
1,3-Diiodopropane
99%, contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Trimethylene diiodide
Ensaio
99%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.642 (lit.)
p.e.
111-113 °C/31 mmHg (lit.)
densidade
2.576 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ICCCI
InChI
1S/C3H6I2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
chave InChI
AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
238414-100G | 4061837082955 |
238414-25G | 4061837071737 |