Documentos Principais
67692
Sigma-Aldrich
Iodometano
purum, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Iodeto de metila
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH3I
Número CAS:
Peso molecular:
141.94
Beilstein:
969135
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
4.89 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (GC)
contém
silver wool as stabilizer
Impurezas
≤0.5% CH2I2
índice de refração
n20/D 1.530
n20/D 1.531 (lit.)
p.e.
41-43 °C (lit.)
41-43 °C
pf
−64 (lit.)
solubilidade
water: soluble 14 g/L at 20 °C
densidade
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O iodometano (iodeto de metila) é um líquido incolor. Ele pode ser preparado pela reação do sulfato de dimetila com KI concentrado. Relatou-se que a reação de iodo e fósforo com metanol produz iodometano. Ele reage com tris(trifenilfosfina)clororródio (I) para produzir o complexo octaédrico de ródio (III), [RhlCl(CH3)(PPh3)2(ICH3)]. A cinética da sua reação com o cloro atômico na fase gasosa foi investigada. A constante de velocidade absoluta da reação foi relatada.
Aplicação
O iodometano (iodeto de metila) pode ser usado no preparo de soluções neutras estáveis de ácido hipoiodoso e diversos ésteres metílicos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Farabi Temel
Talanta, 211, 120725-120725 (2020-02-20)
This work designs the synthesis of a novel amino morpholine schiff base functionalized calix[4]arene cage (SCC), its deposition onto Quartz Crystal Microbalance (QCM) crystal surface, and usage for the selective detecting of formaldehyde (HCHO). The SCC modified QCM sensor has
Interaction of tris (triphenylphosphine) chlororhodium (I) with iodomethane, methylallyl, and allyl chloride.
Lawson DN, et al.
J. Chem. Soc. Sect. A, 1733-1736 (1966)
Efficient methylation of carboxylic acids with potassium hydroxide/methyl sulfoxide and iodomethane.
Avila-Zarraga JG and Martinez R.
Synthetic Communications, 31(14), 2177-2183 (2001)
Iodomethane oxidation by dimethyldioxirane: a new route to hypoiodous acid and iodohydrines.
Asensio G, et al.
Organic Letters, 1(13), 2125-2128 (1999)
Absolute reaction rate of chlorine atoms with iodomethane.
Kambanis KG, et al.
Chemical Physics Letters, 268(5), 498-504 (1997)
Protocolos
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis