Documentos Principais
IX0185
Supelco
Iodomethane
Sinônimo(s):
Iodomethane, Methyl Iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH3I
Número CAS:
Peso molecular:
141.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-819-5
pressão de vapor
540 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
cor
APHA: ≤100
pH
5.2 (25 °C in H2O)
p.e.
42 °C/1013 hPa
pf
-66 °C
densidade
2.28 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
IC
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
IX0185-3 is packaged in poly coated glass bottles
Nota de análise
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 100APHA max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.1 °C - closed cup