517127
Dimethyl carbonate
anhydrous, ≥99%
Sinônimo(s):
DMC, Carbonic acid dimethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
18 mmHg ( 21.1 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
Lim. expl.
4.22-12.87 % (lit.)
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
<0.002% water
<0.005% water (100mL pkg)
cor
APHA: <50
índice de refração
n20/D 1.368 (lit.)
p.e.
90 °C (lit.)
pf
2-4 °C (lit.)
densidade
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
chave InChI
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a Greener alternative to conventional solvents and chemicals. Click here for more information.
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.