809950
Ethylene carbonate
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Sinônimo(s):
EC, 1,3-Dioxolan-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.04 (vs air)
pressão de vapor
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
Ensaio
≥99%
forma
solid
Impurezas
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
pb
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
pf
35-38 °C (lit.)
36 °C (exp.)
densidade
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
chave InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atenção
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
143 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic Liquids Based Electrolytes for Rechargeable Batteries