938149
Ethyl methyl carbonate
Technipur®, 99.9%, ≤10 ppm acid, ≤10 ppm H2O
Sinônimo(s):
Carbonic acid ethyl methyl ester, EMC, Methyl ethyl carbonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
99.9%
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
p.e.
101 °C
pf
-55 °C
densidade
1.01 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)