901686
Fluoroethylene carbonate
battery grade, ≥99%, acid <200 ppm, anhydrous
Sinônimo(s):
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one, FEC
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
battery grade
Ensaio
≥99%
forma
liquid
Impurezas
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
pb
212 °C
pf
18-23 °C
densidade
1.485 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
FC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3FO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
chave InChI
SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
✔ Improves Battery Safety
✔ Enhances Battery Performance
✔ Versatile Electrode Compatibility
Atenção
- These electrolyte solutions have extremely low water content; please handle under inert and moisture free environment (glove box).
- Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources. Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.