809985
1,3-Propanesultone
battery grade, ≥99%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
Sinônimo(s):
1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide, 3-Hydroxypropanesulfonic acid γ-sultone
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
descrição
Acid content: <10 ppm
Ensaio
≥99%
forma
powder
Impurezas
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
pb
180 °C/30 mmHg (lit.)
pf
30-33 °C (lit.)
densidade
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
chave InChI
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic Liquids Based Electrolytes for Rechargeable Batteries