Documentos Principais
8.20665
Sigma-Aldrich
1,4-Butanesultone
for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Butanesultone, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic acid δ-sultone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
136.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
Número do índice EC:
216-647-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
153 °C/19 hPa
pf
12.5-15.0 °C
temperatura de transição
flash point 154 °C
solubilidade
54 g/L (decomposition)
densidade
1.34 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S]1(=O)(=O)OCCCC1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
chave InChI
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.334 - 1.336
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
309.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
154 °C