Key Documents
55523
Sigma-Aldrich
4-Sulfocalix[4]arene
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
25,26,27,28-Tetrahydroxycalix[4]arene-5,11,17,23-tetrasulfonic acid, Calix[4]arene-4-sulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H24O16S4
Número CAS:
Peso molecular:
744.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
solid
Impurezas
≤25% water
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)S(O)(=O)=O)c5O)S(O)(=O)=O)c4O)S(O)(=O)=O)c3O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H24O16S4/c29-25-13-1-14-6-22(46(36,37)38)8-16(26(14)30)3-18-10-24(48(42,43)44)12-20(28(18)32)4-19-11-23(47(39,40)41)9-17(27(19)31)2-15(25)7-21(5-13)45(33,34)35/h5-12,29-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)
chave InChI
JFYBCAFLVNKHHG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Sulfocalix[4]arene can be used as a reactant to form an inclusion complex with nedaplatin to increase its solubility, stability, and bioavailability for efficient drug delivery. It can also be used to prepare ruthenium nanoparticles embedded materials, which are used as efficient catalysts for the reduction of toxic ′brilliant yellow′ azo dye.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Investigation of the host-guest complexation between 4-sulfocalix[4]arene and nedaplatin for potential use in drug delivery.
Sherif Ashraf Fahmy et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 193, 528-536 (2018-01-07)