94544
Cucurbit[6]uril hydrate
contains acid of crystalization
Sinônimo(s):
Cucurbituril
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
contém
acid of crystalization
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][C@@]12N3CN4C(=O)N5CN6C(=O)N7CN8C(=O)N9CN%10C(=O)N%11CN%12C(=O)N%13CN(C3=O)[C@]1([H])N%14CN%15C(=O)N(CN%16C(=O)N(CN%17C(=O)N(CN%18C(=O)N(CN%19C(=O)N(CN2C%14=O)[C@]4([H])[C@@]5%19[H])[C@]6([H])[C@@]7%18[H])[C@]8([H])[C@@]9%17[H])[C@]%10([H])[C@@]%11%16[H])[C@]%12([H])[C@@]%13%15[H]
InChI
1S/C36H36N24O12.12H2O/c61-25-37-1-38-14-16-42(26(38)62)4-46-18-20-50(30(46)66)8-54-22-24-58(34(54)70)11-57-23-21-53(33(57)69)7-49-19-17-45(29(49)65)3-41(25)15-13(37)39-2-40(14)28(64)44(16)6-48(18)32(68)52(20)10-56(22)36(72)60(24)12-59(23)35(71)55(21)9-51(19)31(67)47(17)5-43(15)27(39)63;;;;;;;;;;;;/h13-24H,1-12H2;12*1H2/t13-,14+,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21-,22+,23+,24-;;;;;;;;;;;;
chave InChI
OJYUBEBOTWDXDN-BUVXLTGGSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?