Documentos Principais
92177
Supelco
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
75-80 °C
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
chave InChI
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)