56753
2-Phenoxyethanol
analytical standard
Sinônimo(s):
Ethylene glycol monophenyl ether, Phenylglycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.539
p.e.
244-246 °C
pf
11-13 °C
densidade
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?