P53357
Propil 4-hidroxibenzoato
≥99%
Sinônimo(s):
Propilparabeno, Ácido 4-hidroxibenzoico, éster propílico
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
pf
95-98 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
chave InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Descrição geral
Aplicação
- Photostabilization of papaverine hydrochloride solutions.: This study investigates the use of Propyl 4-hydroxybenzoate to enhance the photostability of papaverine hydrochloride solutions. The research highlights the efficacy of Propyl 4-hydroxybenzoate as a preservative, providing insights into its potential applications in pharmaceuticals where light-induced degradation of compounds is a concern. The findings are significant for improving the shelf life and stability of medicinal solutions (Piotrowska K et al., 2010).
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
180 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)