161659
4-Bromoacetanilide
98%
Sinônimo(s):
N-Acetyl-4-bromoaniline
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
165-169 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: moderately soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
cold water: insoluble
ethyl acetate: soluble
water: very slightly soluble (hot)
grupo funcional
amide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?