Documentos Principais
8.01600
Sigma-Aldrich
4-Bromoaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Bromoaniline, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6BrN
Número CAS:
Peso molecular:
172.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-393-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
potência
456 mg/kg LD50, oral (Rat)
536 mg/kg LD50, skin (Rat)
p.e.
230-250 °C/1013 hPa
pf
60-64 °C
densidade volumétrica
810 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
chave InChI
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3