477222
4-Chloroaniline
purified by sublimation, ≥99%
Sinônimo(s):
1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Chlorophenylamine, p-Chloroaniline
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.15 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
crystals
powder
solid
purificado por
sublimation
p.e.
232 °C (lit.)
pf
67-70 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
chave InChI
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 4-chloronitrosobenzene
- 2-bromo-4-chloroaniline
- 2,6-dibromo-4-chloroaniline
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?