Documentos Principais
8.02613
Sigma-Aldrich
4-Chloroaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Chloroaniline, p-Chloroaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6ClN
Número CAS:
Peso molecular:
127.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-401-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.07 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
685 °C
potência
256 mg/kg LD50, oral (Rat)
360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.9 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pb
232 °C/1013 hPa
pf
66-69 °C
temperatura de transição
flash point 132 °C (DIN 51758)
solubilidade
2.2 g/L
densidade
1.17 g/cm3 at 70 °C
densidade volumétrica
790 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
chave InChI
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 67 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Naphthalene 99%
Sigma-Aldrich
147141
Naphthalene
Benzoic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
Benzoic acid
Conteúdo relacionado
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.