35823
4-Chloroaniline
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.4 (vs air)
pressão de vapor
0.15 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
232 °C (lit.)
pf
67-70 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
chave InChI
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?