715077
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
97%
Sinônimo(s):
2-Methylpropyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
75-80 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
chave InChI
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2