47889
Metil 4-hidroxibenzoato
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Éster metílico de ácido p-hidroxibenzoico, Metilparabeno, NIPAGIN
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
125-128 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
chave InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
168 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Uracil; p-Aminobenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Dehydroacetic acid; Benzoic acid; Methyl paraben; 3-Fluorobenzoic acid
Separation of Methyl Paraben, analytical standard; Ethylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Propylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Butylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard