54752
Metil 4-hidroxibenzoato
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Éster metílico de ácido p-hidroxibenzoico, Metilparabeno, NIPAGIN
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Ensaio
99.7%
Formulário
solid
pf
125-128 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
chave InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Aplicação
- Single crystal, Hirshfeld surface and theoretical analysis of methyl 4-hydroxybenzoate, a common cosmetic, drug and food preservative-Experiment versus theory.: This research provides a detailed analysis of the crystal structure of Methyl 4-hydroxybenzoate, offering insights into its stability and effectiveness as a preservative in various applications, including cosmetics and pharmaceuticals (Sharfalddin et al., 2020).
- Photostabilization of papaverine hydrochloride solutions.: This article explores the role of Methyl 4-hydroxybenzoate in enhancing the photostability of papaverine hydrochloride solutions, crucial for maintaining the efficacy of this pharmaceutical under exposure to light (Piotrowska et al., 2010).
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
168 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?