H3647
Metil 4-hidroxibenzoato
BioReagent, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Éster metílico de ácido p-hidroxibenzoico, Metilparabeno, NIPAGIN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
powder or crystals
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
pf
125-128 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
chave InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Descrição geral
Aplicação
- to wash mites from the cells of Apis mellifera workers preceding the harvest of mite saliva
- as a component of grape/apple juice agar plates to culture Drosophila for the extraction of ovaries/embryos
- in studies on sterol hormones such as testosterone biosynthesis
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
168 °C