M1650000
Metil 4-hidroxibenzoato
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Éster metílico de ácido p-hidroxibenzoico, Metilparabeno, NIPAGIN
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
parabens
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
125-128 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
chave InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Established for use according to European Pharmacopoeia for the preparation of the below-given solutions:
- Reference solutions (a) and (b) in the identification, testing for related substances, and assay of methyl parahydroxybenzoate and sodium methyl parahydroxybenzoate, according to the monographs 0409 and 1262
- Reference solution (c) for the testing of related substances in nifuroxazide using liquid chromatography (2.2.29), according to the monograph 1999
- Reference solution (b) in the identification of sodium ethyl parahydroxybenzoate using thin-layer chromatography (General text 2.2.27), according to the monograph 2134
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
168 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)