Documentos Principais
1432005
USP
Metilparabeno
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Metil 4-hidroxibenzoato, Éster metílico de ácido p-hidroxibenzoico, Metilparabeno, NIPAGIN
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein:
509801
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
parabens
fabricante/nome comercial
USP
pf
125-128 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
chave InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora. Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência USP de metilparabeno somente para testes de qualidade especificados e uso em ensaios.
Também usado para preparar o padrão, o estoque padrão, a adequação do sistema e as soluções de estoque de adequação do sistema para ensaio, identificação e teste de desempenho de acordo com as monografias abaixo da farmacopeia dos Estados Unidos (USP):
  • Metilparabeno
  • Metilparabeno sódico
  • Dexametasona solução oral
  • Etilparabeno sódico
  • Benzaldeído
Nota de análise
Esses produtos são apenas para fins de teste e ensaio. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
168 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Aixa Rodríguez et al.
Antiviral research, 108, 88-93 (2014-06-10)
Commercial vaccines against human papillomavirus (HPV) have low uptake due to parental autonomy, dosing regimen, cost, and cold chain storage requirements. Carrageenan (CG)-based formulations prevent HPV infection in vitro and in vivo but data are needed on the durability of
Irena Baranowska et al.
Journal of chromatographic science, 52(1), 88-94 (2013-01-18)
This paper reports the development of a method for simultaneously determining five preservatives in cosmetics, cleaning agents and pharmaceuticals by fast liquid chromatography. Methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, benzyl alcohol, sodium benzoate and methylparaben were separated on a Chromolith Fast Gradient reversed-phase 18e
Aaron Tustin et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 34(5), 935-942 (2013-10-10)
To determine whether the application of subconjunctival 2% lidocaine/0.1% methylparaben for anesthesia may reduce rates of endophthalmitis after intravitreal (IVT) injection. We performed in vitro experiments to determine the antibacterial properties of 2% lidocaine/0.1% methylparaben (lidocaine) against causative organisms of
M G Soni et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 40(10), 1335-1373 (2002-10-22)
Methyl paraben (CAS No. 99-76-3) is a methyl ester of p-hydroxybenzoic acid. It is a stable, non-volatile compound used as an antimicrobial preservative in foods, drugs and cosmetics for over 50 years. Methyl paraben is readily and completely absorbed through
Yujun Hou et al.
PloS one, 9(11), e111215-e111215 (2014-11-12)
Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disease that causes substantial public health care burdens. Intensive efforts have been made to find effective and safe disease-modifying treatment and symptomatic intervention alternatives against AD. Smart Soup (SS), a Chinese medicine formula
Protocolos
Separation of Methyl Paraben, analytical standard; Ethylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Propylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Butylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard