1084000
USP
Butylparaben
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxybenzoic acid butyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
parabens
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O(CCCC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
chave InChI
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Amcinonide
- Amcinonide Ointment
- Amcinonide Cream
- Loratadine Oral Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Methyl Paraben, analytical standard; Ethylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Propylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Butylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard