Y0001357
Butyl parahydroxybenzoate impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
butylparaben
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
75-80 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
chave InChI
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)