PHR1011
Ethylparaben
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Ethyl 4-hydroxybenzoate, EP, Ethylparaben
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. E2425000
traceable to USP 1267000
família API
parabens
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
297-298 °C (lit.)
pf
114-117 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
chave InChI
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Methyl Paraben, analytical standard; Ethylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Propylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Butylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Separation of 4-Hydroxybenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Benzoic acid; Salicylic acid; Ethyl 4-hydroxybenzoate
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18