P3650000
Propil 4-hidroxibenzoato
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Propilparabeno, Ácido 4-hidroxibenzoico, éster propílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
parabens
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
95-98 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
chave InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
180 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Methyl Paraben, analytical standard; Ethylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Propylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Butylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard