Documentos Principais
03709
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt trihydrate
BioUltra
Sinônimo(s):
Trisodium ethylenediaminetetraacetate trihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13N2Na3O8 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
412.23
Beilstein:
3858591
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
98.5-101.5%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: chelator
pH
7.0-8.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubilidade
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤1.5
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3Na.3H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;3*1H2/q;3*+1;;;/p-3
chave InChI
FXNQQEVEDZAAJM-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt trihydrate can be used to study chelators, biochemicals and reagents. Trisodium ethylenediaminetetraacetate trihydrate (EDTA) has been tested for possible carcinogenicity and no compound-related signs of clinical toxicity have been noted.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
National Cancer Institute carcinogenesis technical report series, 11, 1-88 (1977-01-01)
A bioassay of the chelating agent, trisodium ethylenediaminetetraacetate trihydrate (Na3EDTA.3H2O), for possible carcinogenicity was conducted by administering the test material in feed to Fischer 344 rats and B6C3F1 mice. The chemical was administered to 50 males and 50 females of