ED3SS
Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt hydrate
≥95%
Sinônimo(s):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid trisodium salt hydrate, EDTA trisodium salt hydrate, Edathamil hydrate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: chelator
pf
300 °C
solubilidade
1 M NaOH: soluble, clear, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
chave InChI
KKTNQJMZBPLVKM-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2