C7880
L-cisteína
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
L-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-cisteína, reagent grade, ≥98% (TLC)
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white
aplicação(ões)
cell analysis
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
chave InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Protocolos
This procedure may be used for all Phosphoglucomutase products except for Phosphoglucomutase, Catalog Number P4109.
This procedure may be used for all Ficin products.
This procedure may be used for all Ficin products.