C8005
D-Cysteine hydrochloride monohydrate
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
D-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
D-Cysteine hydrochloride monohydrate, ≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder or crystals
cor
white to off-white
pf
185 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m1../s1
chave InChI
QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
Informações sobre genes
human ... NARG2(79664)
mouse ... NARG2(93697)
rat ... LOC686240(686240) , NARG2(691379)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?