W326305
L-cisteína
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Ácido (R)-2-amino-3-mercaptopropiônico
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 184.1271
Ensaio
≥97%
atividade óptica
[α]26/D +8.0 to +9.5°, c = 2 in 5 M HCl
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 25 mg/mL
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
Organoléptico
sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
chave InChI
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Protocolos
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.