Documentos Principais
8.16014
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Cysteine
for synthesis
Sinônimo(s):
(R)-(+)-Cysteine, α-Amino-ß-mercapto propionic acid, αlpha-Amino-ß-mercapto propionic acid, Cys, αlpha-Amino-beta-mercapto propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
121.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-158-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
420 °C
potência
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
220-228 °C
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
chave InChI
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Cysteine is used as a building block in the synthesis of peptides due to its ability to form disulfide bonds. Additionally, it functions as a chiral auxiliary in asymmetric synthesis, facilitating the induction of chirality in the resulting products.
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 1 mol/l): +8.0 - +9.5 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1