Documentos Principais
1.02452
SAFC
L-Cysteine
for cell culture media
Sinônimo(s):
L-Cysteine, α-Amino-ß-mercapto propionic acid, αlpha-Amino-ß-mercapto propionic acid, Cys, αlpha-Amino-beta-mercapto propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
121.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106213
Número do índice EC:
200-158-2
Formulário
solid
temperatura de autoignição
420 °C
potência
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
220-228 °C
solubilidade
280 g/L
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
chave InChI
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1