Documentos Principais
1.00824
Supelco
Vanadium(V) oxide
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Vanadium(V) oxide, Vanadic anhydride, Vanadium pentoxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O5V2
Número CAS:
Peso molecular:
181.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-239-8
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
potência
400-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezas
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.01% Fe (Iron)
≤0.01% Phosphate (PO4)
≤0.01% Sulfate (SO4)
≤0.01% Total nitrogen (N)
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
p.e.
1750 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
690 °C
densidade
3.36 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400‑600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[V](=O)(=O)(=O)(=O)(=O)[V]
InChI
1S/5O.2V
chave InChI
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Demethoxycurcumin in cancer research: This compound is significantly researched for its efficacy in cancer treatment, particularly in cell signaling pathways that govern cell proliferation and apoptosis. Studies indicate its potential in targeting NF-kB pathways, commonly associated with cancer cell survival (Ullah et al., 2024).
Nota de análise
Assay: ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system, Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3