208272
Vanadium(III) chloride
97%
Sinônimo(s):
Vanadium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: vanadium
densidade
3 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Cl[V](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
208272-25G | 4061838252463 |
208272-100G | 4061838252456 |
208272-5G | 4061838252470 |
208272-PZ | 4061823848701 |
208272-1G | 4061838769633 |