227110
Vanadium(III) acetylacetonate
97%
Sinônimo(s):
2,4-Pentanedione vanadium(III) derivative
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
core: vanadium
reagent type: catalyst
pf
181-184 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[V](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.V/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
chave InChI
JTPOGAMSYINTGF-LNTINUHCSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?